Documenti fondamentali
901904
Sigma-Aldrich
tBuXPhos
95%
Sinonimo/i:
2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl, t-Bu XPhos, tert-Butyl XPhos
Scegli un formato
1 G
38,85 €
5 G
223,00 €
25 G
206,00 €
38,85 €
Prezzo di listino55,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
38,85 €
5 G
223,00 €
25 G
206,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H45P
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
NACRES:
NA.22
38,85 €
Prezzo di listino55,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
150 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tBuXPhos [2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl] is an air-stable, electron-rich biaryl phosphine ligand developed by the Buchwald group to enhance the reactivity of palladium catalysis during cross-coupling reactions.
Applicazioni
tBuXPhos has been used in the preparation of [tBuXPhosAu(MeCN)]BAr4F, a gold catalyst for the intermolecular [2+2] cycloaddition of terminal arylalkynes with substituted alkenes to form functionalized cyclobutenes with high regioselectivity.
Note legali
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)