Documenti
901632
Sigma-Aldrich
Tetracosane-13C24
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CH3(13CH2)2213CH3
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+24
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3