Documenti fondamentali
292796
Sigma-Aldrich
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride dihydrate
98%
Sinonimo/i:
N,N-dimethyl-N-tetradecyl-benzenemethanaminium chloride dihydrate
Scegli un formato
25 G
252,00 €
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
252,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.07
Beilstein:
4062599
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[H]O[H].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
YLPZVNXGKBIJBW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride dehydrate is a general cationic surfactant[1] that is also used as a phase transfer catalyst in:
  • The synthesis of triazine containing fluoropolymer with linear dielectric properties.[2]
  • The preparation of mixed micelle with tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides.[3]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A new fluoropolymer having triazine rings as a dielectric material: synthesis and properties.
Zhou J, et al.
Polym. Chem., 8(39), 6173-6180 (2017)
On the new possibility of applying oscillating liquidmembrane systems for molecular recognition substances responsible for taste.
Szpakowska M, et al.
Desalination, 173(1), 61-67 (2005)
Mandeep Singh Bakshi et al.
Journal of colloid and interface science, 271(1), 227-231 (2004-02-06)
Mixed micelle formation by tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides (TTPB) with benzyldimethyltetradecylammonium chloride (BTDACl) was studied with the help of conductivity and Kraft point measurements. The BTDACl + TTAB mixtures showed synergistic interactions whereas those of BTDACl + TTPB indicated