901474
Tungsten sulfide
single crystalline monolayer flakes on sapphire
Sinonimo/i:
Monolayer tungsten sulfide, WS2 flakes
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
film
Applicazioni
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)