Documenti
GF89881857
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.995%
Sinonimo/i:
LI516101
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.995%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 898-818-57
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2