Documenti fondamentali
901361
Sigma-Aldrich
N-((Methylsulfonyl)oxy)acetimidoyl chloride
≥95%
Sinonimo/i:
(1-Chloroethylidene)azanyl ester methanesulfonic acid
Scegli un formato
1 G
48,51 €
48,51 €
Prezzo di listino69,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
48,51 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6ClNO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
48,51 €
Prezzo di listino69,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Gruppo funzionale
amine
chloro
sulfonic acid
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(ONC(=C)Cl)C
InChI
1S/C3H6ClNO3S/c1-3(4)5-8-9(2,6)7/h5H,1H2,2H3
MAVJMVPCGSHQGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This air- and moisture-stable reagent enables the direct functionalization of pyridines under mild conditions for late-stage diversification of complex and drug-like molecules.
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Patrick S Fier
Journal of the American Chemical Society, 139(28), 9499-9502 (2017-07-06)
Herein is reported the design and application of a reagent for the direct functionalization of pyridines. These reactions occur under mild conditions and exhibit broad functional group tolerance, enabling the late-stage functionalization of drug-like molecules. The reagent can be easily