Documenti fondamentali
901252
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline hydrochloride
≥98%
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
42,00 €
5 G
114,00 €
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
42,00 €
5 G
114,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
275 °C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Urea dissociation. Measure of steric hindrance in secondary amines.
Stowell JC and Padegimas SJ.
The Journal of Organic Chemistry, 39 (16), 2448-2449 (1974)