Vai a
36766
2,6-Dimethylaniline
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-758-7
Beilstein/REAXYS Number:
636332
MDL number:
51,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
PESTANAL®
assay
~99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D146005D145807137863
2,6-Dimethylaniline PESTANAL&#174;, analytical standard
Supelco
36766
2,6-Dimethylaniline
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99%
description
99%
description
98%
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
~99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylaniline
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
87-62-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)