901249
Pyruvic-13C3 acid
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
α-Ketopropionic acid-13C3, 2-Oxopropionic acid-13C3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
LCTONWCANYUPML-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)