Documenti fondamentali
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
Scegli un formato
5 G
203,00 €
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
203,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.4374
Densità
0.99954 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)