Documenti fondamentali
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
Sinonimo/i:
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
Scegli un formato
100 MG
290,00 €
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
290,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C63H66IrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1057.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Livello qualitativo
Stato
solid
Colore
red
Stringa SMILE
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
InChI
1S/3C21H22N.Ir/c3*1-2-3-4-5-8-17-11-13-19(14-12-17)21-20-10-7-6-9-18(20)15-16-22-21;/h3*6-7,9-13,15-16H,2-5,8H2,1H3;/q;;;+3
FHDHOHBBTMTVSN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)