900930
6-Azidohexanoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
6-Azidocaproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Disponibilità
available only in USA
Indice di rifrazione
n/D 1.463
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Densità
1.074 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3