Documenti fondamentali
900927
Sigma-Aldrich
TCO-PNB ester
≥95%
Sinonimo/i:
(1R,4E)-4-Cycloocten-1-yl 4-nitrophenyl carbonate, rel-(1R-4E-PS)-cyclooct-4-en-1-yl (4-nitrophenyl) carbonate
Scegli un formato
50 MG
161,50 €
161,50 €
Prezzo di listino323,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
161,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
161,50 €
Prezzo di listino323,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC1CCC/C=C/CC1)OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C15H17NO5/c17-15(20-13-6-4-2-1-3-5-7-13)21-14-10-8-12(9-11-14)16(18)19/h1-2,8-11,13H,3-7H2
FJMMADPCDJNXAH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
TCO-PNB ester (trans-Cyclooctene-p-nitrobenzyl ester) has a p-nitrobenzyl (PNB) ester group that is amine reactive and a trans-cyclooctene (TCO) group that is reactive with tetrazines.[1] TCO-PNB ester is supplied as a single axial (major) diastereomer. This specially formulated crystalline material provides easy handling and extended shelf life.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Imaging cell surface glycosylation in vivo using ?double click? chemistry.
Neves A A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 24(6), 934-941 (2013)