764523
(E)-Cyclooct-4-enyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl carbonate
Sinonimo/i:
(E)-4-Cycloocten-1-yl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester carbonic acid, trans-4-Cycloocten-1-yl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl carbonate, TCO-N-hydroxysuccinimidyl carbonate, TCO-NHS, TCO-carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Punto di fusione
90-105 °C
Gruppo funzionale
NHS ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)O[C@@H]2CC/C=C/CCC2
InChI
1S/C13H17NO5/c15-11-8-9-12(16)14(11)19-13(17)18-10-6-4-2-1-3-5-7-10/h1-2,10H,3-9H2/b2-1+/t10-/m1/s1
OUGQJOKGFAIFAQ-TXXBHVLJSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3