742678
(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethanol
for Copper-free Click Chemistry
Sinonimo/i:
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yne-9-methanol, endo-9-Hydroxymethylbicyclo[6.1.0]non-4-yne, BCN-OH
Stato
powder
Composizione
carbon content, 79.96%
hydrogen content, 9.39%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@@]([C@H]2CO)([H])CCC#CCC1
InChI
1S/C10H14O/c11-7-10-8-5-3-1-2-4-6-9(8)10/h8-11H,3-7H2/t8-,9+,10-
NSVXZMGWYBICRW-ILWJIGKKSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.