900755
SLAP TA
95%
Sinonimo/i:
3-(((Trimethylsilyl)methyl)thio)propan-1-amine
Scegli un formato
168,00 €
Prezzo di listino240,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
168,00 €
Prezzo di listino240,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Densità
0.90452
Gruppo funzionale
amine
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Si](CSCCCN)(C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSSi/c1-10(2,3)7-9-6-4-5-8/h4-8H2,1-3H3
CNESDLLESCAVSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23.89 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.