804177
SnAP 3-Spiro-(2-Pyr) M Reagent
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n/D 1.489
Densità
1.122
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(COCC1(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N)CCCC
InChI
1S/C11H21N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-5-11(12,7-13)8-15-4;3*1-3-4-2;/h4-8,12H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
JLZWEXDNLRNRBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Altre note
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Bespoke SnAP Reagents for the Synthesis of C-Substituted Spirocyclic and Bicyclic Saturated N-Heterocycles
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.