900700
(tBu)2PMe Pd G4
Scegli un formato
95,90 €
Prezzo di listino137,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
95,90 €
Prezzo di listino137,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche
generation 4
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.