Documenti fondamentali
900678
Sigma-Aldrich
AMPA-functionalized silica gel
≥99%
Sinonimo/i:
Aminomethylphosphonic acid-functionalized silica gel, Si-AMPA, Si-Aminopropyl-N1,N-bis (methyl phosphonic acid)-functionalized silica gel, SiliaMetS® AMPA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥99%
Stato
powder
Durata
2 yr (expiration date period)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Area superficiale
480-550 m2/g
Capacità
≥0.80 mmol/g loading(molecular loading)
Densità bulk
707 g/L (typical tap density)
Applicazioni
Metal scavenger: Al, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Nd, Pm, Pr, Sb, Sm, Tb, Tm, V & Yb.
Avvertenza
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Note legali
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)