Documenti fondamentali
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl (R)-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
amine
piperidine
Boc
Stringa SMILE
N1[C@H](CCCC1)CCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-7-10-6-4-5-8-13-10/h10,13H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
FEPKUDZBAUTEMY-SNVBAGLBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)