Documenti
653896
Sigma-Aldrich
3-(Boc-aminomethyl)piperidine
95%
Sinonimo/i:
(3-Piperidinylmethyl)-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (Piperidin-3-ylmethyl) carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (piperidin-3-ylmethyl) carbamate
About This Item
Formula condensata:
C5H10NCH2NHCO2C4H9
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
  • Preparation of 9-substituted phenanthrene-based tylophorine analogs
  • Enzymatic acylation
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges