Documenti fondamentali
900571
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
Sinonimo/i:
PLGA 85:15
Scegli un formato
5 G
408,00 €
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
408,00 €
About This Item
Formula condensata:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
crystals
Livello qualitativo
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 80:20
PM
Mw 200,000
Tempo di degradazione
<9 months
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)