Documenti fondamentali
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
Sinonimo/i:
PLGA
Scegli un formato
5 G
206,00 €
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
206,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
pellets
PM
Mw 6,000-10,000
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)