The molecular weight for this product is approximately 450,000 g/mol.
769886
Resomer® LG 855 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Sinonimo/i:
Resomer® LG 855 S, PLGA
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 85:15
Viscosità
2.5-3.5 dL/g
Punto di fusione
159-166 °C
Temp. transizione
Tg 53-63 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
분자량을 알고싶은데요 아무리 찾아봐도 알 수가 없네요
1 risposta-