Documenti fondamentali
900529
Sigma-Aldrich
Doped graphene
phosphorus-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinonimo/i:
P-Doped graphene
Scegli un formato
250 MG
196,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
196,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Phosphorus-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Saggio
≥95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Composizione
Carbon, 85-95%
Oxygen, <7.5%
Phosphorus, 1.0-3.0%
Area superficiale
>500 m2/g , BET
Descrizione generale
Typical thickness: 1-5 layers.
Typical size : 0.5-5 μm.
Applicazioni
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chenzhen Zhang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(35), 4932-4937 (2013-07-19)
We develop a simple and economical thermal annealing method for the synthesis of phosphorus-doped graphene, which exhibits remarkable electrocatalytic activity towards the oxygen reduction reaction and enhances the electrochemical performance as an anode material for lithium ion batteries. The experimental
Phosphorus-doped graphene nanosheets as efficient metal-free oxygen reduction electrocatalysts.
Li R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(25), 9978-9984 (2013)
Articoli
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials