926868
Doped graphene oxide
nitrogen-doped, powder, bio-sourced
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nitrogen doped graphene oxide powder, bio-sourced
Descrizione
Shape: Sheet/flake like structure
Phase: Semi-crystalline
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
2.4 m2/g , method- Nitrogen adsorption
Diametro
25-30 μm (50(particle size distribution method))
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.