Documenti fondamentali
900388
Sigma-Aldrich
Inulin-13C
(from chicory), ≥97 atom % 13C, ≥97% (CP)
Scegli un formato
100 MG
2.240,00 €
2.240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
2.240,00 €
About This Item
Formula condensata:
13C6nH10n+2O5n+1
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
2.240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Origine biologica
(from chicory)
Purezza isotopica
≥97 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+6 (per repeating unit)
Categorie correlate
Confezionamento
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)