Documenti fondamentali
900375
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethylphenyl-13C9)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin E-(trimethylphenyl-13C9)
Scegli un formato
1 MG
260,00 €
260,00 €
Prezzo di listino1.300,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
260,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9C20H50O2
Peso molecolare:
439.64
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
260,00 €
Prezzo di listino1.300,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥96% (CP)
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
yellow to brown
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CC[13C]2=[13C]([13CH3])[13C](O)=[13C]([13CH3])[13C]([13CH3])=[13C]2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1,23+1,24+1,25+1,26+1,27+1,28+1
GVJHHUAWPYXKBD-OPIPRMLOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
α-Tocopherol (vitamin E) is a lipid-soluble antioxidant found in whole grains, nuts, and oils. It is known to scavenge reactive oxygen species by interacting with lipids during oxidative stress.[1][2]
α-Tocopherol-(trimethylphenyl-13C9) is an isotope of vitamin E wherein all the six phenyl carbons and three methyl carbons attached to the phenyl ring are replaced by 13C6 carbon.
Applicazioni
α-Tocopherol-(trimethylphenyl-13C9) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Gallic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91215
Gallic acid
(±)-α-tocoferolo analytical standard
Supelco
47783
(±)-α-tocoferolo
ANTIOXIDANTS-Role of Antioxidant Nutrients in Defense Systems
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 282-289 (2003)
The role of alpha-tocopherol in plant stress tolerance
Munne-Bosch S
Journal of Plant Physiology, 162(7), 743-748 (2005)