900363
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Sinonimo/i:
Au Nanorods
Stato
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Concentrazione
35 μg/mL in H2O
Lunghezza
39-43 nm
Diametro
10 nm
pH
4
λmax
808 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
- Longitudinal absorbance OD = 1
- Longitudinal peak= 808 nm ± 15 nm
- Transverse peak 510 nm ± 5 nm
- Transverse absorbance OD = 0.2
- Citrate capped
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?