Key Documents
900328
Sigma-Aldrich
Poly(p-dioxanone-co-L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Sinonimo/i:
PDO-PLLA, PDS-PLLA
About This Item
Formula condensata:
CH3(C4H6O3)m(C6H8O4)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
chips or granules
Livello qualitativo
Viscosità
1.5 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Main features of p-dioxanone, glycolide and lactide based copolymers