900207
D-Alanine-2-13C,15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H715NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.08
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)