900177
Monodispersed nanodiamond particles
10 mg/mL in NMP, carboxylated, 5 nm avg. part. size (DLS)
Sinonimo/i:
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
-45.1 mV ±20%
Livello qualitativo
Stato
dispersion
nanoparticles
Concentrazione
10 mg/mL in NMP
Dimens. media delle particelle
5 nm (DLS)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.