Documenti fondamentali
489778
Sigma-Aldrich
Iodoethane-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Ethyl-2,2,2-d3 iodide
Scegli un formato
5 G
587,00 €
587,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
587,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
587,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
69-73 °C (lit.)
Punto di fusione
-108 °C (lit.)
Densità
1.987 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
HVTICUPFWKNHNG-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)