900015
Trimethylpentafluoroethylsilane
97%
Sinonimo/i:
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.325
Densità
1.095 g/mL
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F5Si/c1-11(2,3)5(9,10)4(6,7)8/h1-3H3
MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 5-bromo-2-(perfluoroethyl)quinoline
- 8-methoxy-2-(perfluoroethyl)quinoline
- 1-(perfluoroethyl)isoquinoline
- 8-(tert-butoxy)-5,7-dichloro-2-(perfluoroethyl)quinolone
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup - (calculated)
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup - (calculated)
Contenuto correlato
The major research interests of Prof. Jinbo Hu's lab include the development of new fluorination reagents and reactions, especially the difluoromethylation, difluoromethylenation, and monofluoromethylation methods.