Documenti fondamentali
431044
Sigma-Aldrich
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
1-(Trimethylsilyl)heptafluoropropane
About This Item
Formula condensata:
CF3CF2CF2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.21
Beilstein:
1769415
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.324 (lit.)
P. ebollizione
88 °C (lit.)
Densità
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F7Si/c1-14(2,3)6(12,13)4(7,8)5(9,10)11/h1-3H3
PKLASFRWKXWKII-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Trifluoromethylation of arenes
  • Nucleophilic addition followed by intramolecular aza-Michael reactions
  • Perfluoroalkylation of carbonyl compounds, aldimines and other organic substrates
Used to prepare perfluoroalkyl compounds and heptafluoro-n-propyl derivatives of phosphorus and silicon.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J. Ind. Chem. Soc., 55, 1254-1254 (1978)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 984-984 (1991)
Eleonora Perego et al.
Lab on a chip, 21(4), 735-745 (2021-01-26)
Despite the importance for cellular processes, the dynamics of molecular assembly, especially on fast time scales, is not yet fully understood. To this end, we present a multi-layer microfluidic device and combine it with fluorescence fluctuation spectroscopy. We apply this