Documenti fondamentali
88756
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethylbis(2-methylphenyl)phosphine
97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-2-[(1S)-1-[bis(2-methylphenyl)phosphino]ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J505-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H44FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
crystals
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C29H39P2.C5H5.Fe/c1-21-15-10-12-18-25(21)30(26-19-13-11-16-22(26)2)23(3)24-17-14-20-27(24)31(28(4,5)6)29(7,8)9;1-2-4-5-3-1;/h10-20,23H,1-9H3;1-5H;/t23-;;/m0../s1
DSZYQALCGVODLB-IFUPQEAVSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)