Documenti fondamentali
88544
Sigma-Aldrich
Thio-L-citrulline
≥98.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.25
Beilstein:
6844478
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective inhibitor of neuronal and endothelial isoforms of nitric oxide synthase.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left