Documenti
434116
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
99%
Sinonimo/i:
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4N(PF6)
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.22
Beilstein:
3748868
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Employed extensively in electrolytes for electrochemical synthesis. Recent examples include one-pot electrochemical generation of a porphyrin dimer and reduction of esters in aprotic solvents.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)