87306
Tetrahexylammonium hydroxide solution
~40% in H2O (T)
Sinonimo/i:
Tetra(n-hexyl)ammonium hydroxide
Stato
solution
Livello qualitativo
Concentrazione
~40% in H2O (T)
Impurezze
≤0.1% halides (as bromide)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[OH-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
JCJNUSDBRRKQPC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize β-D-xyloside- and β-D-xylobioside-based ionic liquids containing tetrahexylammonium cation.[2]
- As an alkali-free gelling agent to prepare amorphous microporous silica-alumina.[3]
- To synthesize tetrahexylammonium prolinate, a promising candidate to prepare a solid supported ionic liquid phase (SILP) carbon dioxide absorber.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?