86631
Tetraethylammonium hydroxide solution
~25% in methanol (~1.5 M)
Sinonimo/i:
TEA hydroxide
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
~25% in methanol (~1.5 M)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?