Documenti fondamentali
159018
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
98%
Sinonimo/i:
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
Scegli un formato
1 G
27,52 €
10 G
109,00 €
27,52 €
Prezzo di listino36,70 €Risparmia il 25%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
27,52 €
10 G
109,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H24O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.48
Beilstein:
100243
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,52 €
Prezzo di listino36,70 €Risparmia il 25%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Applicazioni
Starting material for nucleoside synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)