861847
Carbonil cianuro 4-(trifluorometossi)fenilidrazone
97%
Sinonimo/i:
FCCP, Mesossalonitrile 4-trifluorometossifenilidrazone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
174-175 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)