Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 209,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 330,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 679,00 € |
Informazioni su questo articolo
209,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1
InChI key
GAMKNLFIHBMGQT-ZMBIFBSDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication) | solubility H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication) | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| color white | color white | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?