Documenti
857467
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride hemihydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl · 1/2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −8.5°, c = 2 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
247-249 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(N)cc2)C(O)=O
InChI
1S/2C9H12N2O2.ClH.H2O/c2*10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;;/h2*1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H;1H2/t2*8-;;/m00../s1
LVCNYJHEXVGOCY-OWJCAWTQSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3