Documenti fondamentali
C110507
Sigma-Aldrich
Cyclooctene oxide
99%
Sinonimo/i:
9-Oxabicyclo[6.1.0]nonane, Epoxycyclooctane
Scegli un formato
5 G
97,90 €
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
97,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Beilstein:
103543
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
55 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCC2OC2CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h7-8H,1-6H2
MELPJGOMEMRMPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bo Tang et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(23), 4375-4382 (2019-10-28)
The efficient chemical conversion of carbon dioxide (CO2 ) into value-added fine chemicals is an intriguing but challenging route in sustainable chemistry. Herein, a hollow-structured bimetallic zeolitic imidazole framework composed of Zn and Co as metal centers (H-ZnCo-ZIF) has been
Yun Wang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(20) (2019-10-12)
Catalyzed organic solvent-free (ep)oxidation were achieved using H3PM12O40 (M = Mo or W) complexes ionically grafted on APTES-functionalized nano-silica beads obtained from straightforward method (APTES = aminopropyltriethoxysilane). Those catalysts have been extensively analyzed through morphological studies (Dynamic Light Scattering (DLS)