Documenti fondamentali
900732
p-Xylene-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
1,4-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CD3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
PM
111.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.4944 (lit.)
P. ebollizione
135.4 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)