857319
Chloramine-T hydrate
95%
Sinonimo/i:
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt hydrate
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
167-170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2