It was verry easy to check the items i need and show me the lead time.
11709
Barbituric acid
for spectrophotometric det. of cyanide, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
Saggio
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Stato
solid
Qualità
for spectrophotometric det. of cyanide
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
248-252 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?