855669
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
99%
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
78-80 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
WGK 3