Documenti fondamentali
855553
Sigma-Aldrich
β-Carotene
95%
Sinonimo/i:
trans-β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H56
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.87
Beilstein:
1917416
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Punto di fusione
178-179 °C (lit.)
λmax
450 nm
478 nm (2nd)
Stringa SMILE
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
Applicazioni
Provitamin A1. Antioxidant in biological systems.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Zamora et al.
The Journal of nutrition, 121(1), 50-56 (1991-01-01)
Five groups of five weanling rats were each fed a Torula yeast-based diet either unsupplemented or supplemented with 30 mg beta-carotene/kg, 30 IU vitamin E/kg, 1 mg selenium/kg or 30 mg coenzyme Q10/kg. Elevated levels of plasma aspartate aminotransferase and